GF12674617
Yttrium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonyma:
Yttrium, Y 007910
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 126-746-17
resistivity
57 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
density
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Y]
InChI
1S/Y
InChI key
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)