Hlavní dokumenty
GF12641701
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 100 g, min. particle size 150 micron
Synonyma:
TI016015
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 126-417-01
weight
100 g
max. part. size
200 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)