GF11827683
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 5.0 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonyma:
NI057917
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 118-276-83
L
500 mm
diameter
5.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)