Hlavní dokumenty
GF09808106
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.05 mm, length 5 m, coil width 50 mm
Synonyma:
FE240252
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 098-081-06
L
5 m
coil width
50 mm
thickness
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)