GF08328797
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.006 mm, L 5 m, coil width 315 mm
Synonyma:
ES301061
About This Item
Doporučené produkty
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 083-287-97
L
5 m
coil width
315 mm
thickness
0.006 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)