Hlavní dokumenty
GF07014697
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyma:
NI057961
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 070-146-97
L
100 mm
diameter
20.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)