Hlavní dokumenty
GF04718910
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper hard
Synonyma:
AB245120
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 047-189-10
L
50 m
diameter
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)