Hlavní dokumenty
GF02843456
Titanium/Cobalt
wire, Ti 99.95%/Co 0.05%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonyma:
TK025120
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
assay
≥99.95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 028-434-56
L
0.5 m
diameter
0.25 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)