GF00604853
Iridium
wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.9%
Synonyma:
Iridium, IR005140
About This Item
assay
≥99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 006-048-53
resistivity
4.71 μΩ-cm
L × thickness
0.05 m × 1.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)