Hlavní dokumenty
GF00272797
Indium
rod, 5.0 mm diameter, length 200 mm, high purity 99.999%
Synonyma:
IN007920
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
In
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.82
MDL number:
UNSPSC Code:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.999%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 002-727-97
resistivity
8.37 μΩ-cm
L
200 mm
diameter
5.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
InChI key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)