G307
Galvinoxyl, free radical
Synonyma:
2,6-Di-tert-butyl-α-(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-p-tolyloxy, free radical
About This Item
Doporučené produkty
mp
158-159 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=C2\C=C(C(=O)C(=C2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1[O])C(C)(C)C
InChI
1S/C29H41O2/c1-26(2,3)20-14-18(15-21(24(20)30)27(4,5)6)13-19-16-22(28(7,8)9)25(31)23(17-19)29(10,11)12/h13-17H,1-12H3
InChI key
GNZDAXRYGVFYPU-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)