Merck
F5005
3-Fluorobenzaldehyde
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
124.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-266-9
Beilstein/REAXYS Number:
970178
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
66-68 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, fluoro
SMILES string
Fc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
InChI key
PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
132.8 °F - DIN 51755 Part 1
Bod vzplanutí (°C)
56 °C - DIN 51755 Part 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
456-48-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)