Přeskočit na
E10807
Ethyl 3-aminocrotonate
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 480,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
129.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
1 480,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
210-215 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ester
SMILES string
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1021077733059E30603
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
≥98%
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
33-35 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.067 g/mL at 25 °C
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
210-215 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
170 °C (lit.)
functional group
amine, ester
functional group
-
functional group
hydroxyl, ester
functional group
hydroxyl, ester
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-aminocrotonate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)