Hlavní dokumenty
DWK258526404
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 4
Synonyma:
258526404
About This Item
UNSPSC Code:
41104925
NACRES:
NB.43
material
glass
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 258526404
disc diam.
175 mm
flask volume
(175 mL)
pore size
4 porosity
capacity
4000 mL capacity
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)