CDS007214
4-Chloro-7-fluoroquinoline
AldrichCPR
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
SMILES string
FC1=CC=C2C(Cl)=CC=NC2=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-8-3-4-12-9-5-6(11)1-2-7(8)9/h1-5H
InChI key
TTXZTTXOYYOVEV-UHFFFAOYSA-N