O této položce
Lineární vzorec:
C6H5C6H4CH2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
202.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-786-5
Beilstein/REAXYS Number:
1863327
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
98%
form
powder
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Cl/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
InChI key
HLQZCRVEEQKNMS-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Activity of 4CMB in the mouse-skin sebaceous-gland suppression test.
J Ashby et al.
Mutation research, 100(1-4), 391-393 (1982-01-01)
An evaluation of the mutagenic potential of 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) using the micronucleus test.
J C Richardson et al.
Mutation research, 100(1-4), 375-378 (1982-01-01)
Is 4CMB clastogenic in vivo? Preliminary results from the mouse transplacental micronucleus test.
R J Cole et al.
Mutation research, 100(1-4), 379-380 (1982-01-01)
R Mirzayans et al.
Mutation research, 145(3), 209-215 (1985-05-01)
Benzyl chloride (BC) and 4-chloromethylbiphenyl (4CMB) induce a class of alkaline-stable DNA damage in human cells which, like UV-induced pyrimidine dimers, undergoes repair at a slow rate by an excision-repair pathway which can be inhibited by cytosine arabinoside (araC). In
Activity of 4-chloromethylbiphenyl.
J Ashby et al.
Mutation research, 135(1), 51-52 (1984-01-01)
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| C52276-1G | 04061826004791 |
| C52276-10G | 04061832691169 |