BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
Synonyma:
PTFE, Sampling dippers
About This Item
UNSPSC Code:
41104118
NACRES:
NB.51
Doporučené produkty
material
PTFE
manufacturer/tradename
BRAND 90454
D × H
80 mm × 125 mm
capacity
500 mL
Související kategorie
General description
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)