Hlavní dokumenty
BR708116
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
material
polypropylene cap
manufacturer/tradename
BRAND 708116
packaging
1 ea of
L
135 mm
capacity
25, 50 and 100 mL
Související kategorie
General description
With recirculation valve
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)