Hlavní dokumenty
BR704486
BRAND® seal for valve block
PTFE, for highly volatile reagents
Synonyma:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.01
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 704486
Související kategorie
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)