BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonyma:
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
About This Item
Doporučené produkty
material
AR-Glass
feature
Schellbach stripe
graduated in black
manufacturer/tradename
BRAND 23753
volume measuring range
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
bottle size
500 mL
burette size
10 mL
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)