Hlavní dokumenty
BR144674
BRAND® Conical Joint Stopper
borosilicate glass 3.3, joint: 19/26, amber, honed
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
material
amber
borosilicate glass 3.3
joint
joint: 19/26
feature
honed
manufacturer/tradename
BRAND 144674
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)