Hlavní dokumenty
BMSMW960012CM
Benchmark 12Channel Manifold
12-channel, manifold
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.01
feature
12-channel manifold
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MW9600-12CM
General description
12 channel manifold for Accuris SmartWasher 96
Application
Washing microplates for ELISA assays
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)