BAF175750015
Snap Cap Vials
capacity 55 mL
About This Item
Doporučené produkty
material
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
neck thread PUSH FIT
packaging
pack of 144 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F17575-0015
capacity
55 mL
tube diam.
36 mm
binding type
non-treated surface
Související kategorie
General description
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)