ALD01662
N-(4-(benzyloxy)-2-methylbutan-2-yl)-9H-fluoren-2-amine
About This Item
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCOCC1=CC=CC=C1)(C)NC2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
InChI
1S/C25H27NO/c1-25(2,14-15-27-18-19-8-4-3-5-9-19)26-22-12-13-24-21(17-22)16-20-10-6-7-11-23(20)24/h3-13,17,26H,14-16,18H2,1-2H3
InChI key
ZHIWNDDZLBTMEB-UHFFFAOYSA-N
Application
related product
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)