Key Documents
A6250
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline
≥98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H9BrN2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
285.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCc2cc(Br)cc(c12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H9BrN2O3/c1-6(14)12-3-2-7-4-8(11)5-9(10(7)12)13(15)16/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI key
RCELVCGNAKOBPO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c