936154
RUPipIPr
≥95%
Synonyma:
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-5-(piperidin-1-yl)-2H-imidazo[1,5-a]pyridin-4-ium chloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
SMILES string
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N4CCCCC4)=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C24H32N3.ClH/c1-18(2)21-11-9-12-22(19(3)4)24(21)26-16-20-10-8-13-23(27(20)17-26)25-14-6-5-7-15-25;/h8-13,16-19H,5-7,14-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QJSWQOLTDTUXIQ-UHFFFAOYSA-M
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)