Hlavní dokumenty
936103
Sigma-Aldrich
tBuXPhos Pd G6 Br
Synonyma:
tBuXphos OAC precatalyst Br
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H55BrNO2PPd
Molekulová hmotnost:
823.19
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.21
form
powder
Quality Level
SMILES string
Br[Pd-](C1=CC=C(NC(OC2=CC=CC=C2)=O)C=C1)[P+](C(C=CC=C3)=C3C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C4)=C4C(C)C)(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Application
tBuXPhos Pd G6 Br is an oxadative addition complex (OAC) of tBuXPhos for use in bioconjugation. The OAC can be used to arylate cysteine followed by subsequent protein-peptide cross-linking.
Related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)