Hlavní dokumenty
933457
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 20 mm
Synonyma:
Metal Discs
About This Item
UNSPSC Code:
41111761
NACRES:
NB.35
disc diam.
20 mm
General description
EMS techware
Application
These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy. Diameter: 20MM.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)