Hlavní dokumenty
932248
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-{2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}]
Synonyma:
PFOPV
About This Item
Lineární vzorec:
(C48H66O2)n
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.23
description
UV: 480 nm (in THF)
PL: 539 nm (in THF)
Eg = 2.3 eV
Quality Level
mol wt
Mw ≥20,000 Da by GPC
energy gap
2.3 eV (Eg (HOMO-LUMO gap))
solubility
THF: soluble
chloroform: soluble (or chlorobenzene)
toluene: soluble
λmax
480 nm±5 nm in THF
fluorescence
λem 508 nm±10 nm in THF
λem 539 nm±10 nm in THF
orbital energy
HOMO 4.4 eV 
LUMO 2.1 eV 
Application
Polymer Emitting Layers for Solution-Processed OLEDs; green emission.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Lasing and Transport Properties of Poly[(9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alt-co-(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene)] (POFP) for the Application of Diode-Pumped Organic Solid Lasers
Tang Z, et al.
Nanoscale Research Letters, 12(1), 602-602 (2017)