Hlavní dokumenty
926752
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in dichloromethane
Synonyma:
Sulfur superoxide (6CI), Sulfurous acid anhydride, Sulfurous oxide
About This Item
Lineární vzorec:
SO2
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.06
form
liquid
Quality Level
concentration
1.0 M in dichloromethane
density
1.307 g/mL
SMILES string
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
InChI key
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable reagent offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)