924342
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 750 nm, 1 mg/mL
Synonyma:
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
concentration
in toluene
1 mg/mL
fluorescence
FWHM <125 nm
λem 750 nm
, quantum yield 10‑20%
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Application
- Batteries
- Photovoltaics
- Light-emitting diodes
- Fluorescent labeling
- Sensing
- Biological imaging systems
Caution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.