Hlavní dokumenty
919527
Sigma-Aldrich
Selenium nanoparticles
150 nm particle size, 0.15 wt. % in water, dispersion
Synonyma:
SeNP
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Se
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12141910
NACRES:
NA.23
form
dispersion
Quality Level
concentration
0.15 wt. % in water
particle size
150 nm
SMILES string
[Se]
InChI
1S/Se
InChI key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Application
Selenium nanoparticles (SeNPs) are used in a wide variety of applications such as antimicrobial coatings, nanotherapeutics, diagnostics, and medical devices. These nanoparticles have been shown to play an important role in protecting against oxidative stress and have demonstrated low toxicity and bioavailability.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Selenium Nanoparticles: Biomedical Applications
Vrcek V I, et al.
Springer Handbook of Nanotechnology (2018)
Amit Khurana et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 111, 802-812 (2019-01-08)
Nanoparticles (NPs) serve to reduce the toxicity, enhance bioactivity, improve targeting, and provide versatile means to control the release profile of the encapsulated moiety. Among different NPs, inorganic NPs of metals like Ag, Au, Ce, Fe, Se, Ti and Zn
Protokoly
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.