Hlavní dokumenty
919152
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL in water
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Lineární vzorec:
CdSe/ZnS
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NA.23
form
liquid
Quality Level
concentration
1 mg/mL in water
fluorescence
FWHM 23-28 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥50%
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
General description
Reactive group: Carboxylic acid
Application
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Caution
Do not freeze
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Foubert A, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
Jun Yao et al.
Acta biomaterialia, 74, 36-55 (2018-05-08)
According to recent research, nanotechnology based on quantum dots (QDs) has been widely applied in the field of bioimaging, drug delivery, and drug analysis. Therefore, it has become one of the major forces driving basic and applied research. The application
Sortimentní položky
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.