919055
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 520 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
5 mg/mL in toluene
fluorescence
FWHM 21-28 nm
λem 520 nm
, quantum yield ≥70%
functional group
oleic acid
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
Application
Caution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.