Přeskočit na
918601
Alpha-Tricalcium phosphate
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
Synonyma:
α-Tri-Calcium phosphate, TCP powder, α-TCP, α-Tricalcium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 260,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ca3(PO4)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
310.18
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
4 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
composition
Ca₃O₈P₂
reaction suitability
core: calcium
particle size
<500 μm
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Application
Hydroxyapatite and tricalcium phosphate are bioactive ceramic materials and they find applications as bone grafts, fillers and coating material for metal implants.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
499631320450553
description
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
description
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (sintered Powder)
description
puriss. p.a., ≥98% β-phase basis (unsintered powder)
description
Reagent for transient & stable DNA transfections
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% β-phase basis (sintered Powder)
assay
≥98% β-phase basis (unsintered powder)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
reaction suitability
core: calcium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
composition
Ca₃O₈P₂
composition
-
composition
-
composition
-
particle size
<500 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)