914452
Titania nanoparticles
dispersion, 10 wt. % in water, 700 nm particle size
Synonyma:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Doporučené produkty
form
dispersion
nanoparticles
Quality Level
concentration
10 wt. % in water
particle size
700 nm
SMILES string
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.