913774
IEICO-4Cl
≥99%
Synonyma:
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9-tris(4-hexylphenyl)-9-(4-pentylphenyl)-4,9-dihydro-s-indaceno[1,2-b:5,6-b dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene 5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-dichloro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
About This Item
Doporučené produkty
description
Band gap: Eg=1.27 eV
Quality Level
assay
≥99%
form
solid
color
dark
orbital energy
HOMO -5.56 eV
LUMO -4.23 eV
SMILES string
[s]1c(c(cc1\C=C%14/C(=O)c%15c(cc(c(c%15)Cl)Cl)C/%14=C(C#N)C#N)OCC(CCCC)CC)c2[s]c3c(c2)C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c(cc8C7(c%13ccc(cc%13)CCCCCC)c%12ccc(cc%12)CCCCCC)c9[s]c(cc9OCC(CCCC)CC)\C=C%10/C(=O)c%11c(cc(c(c%11)Cl)Cl)C/%10=C(C#N)C#N)(c5ccc(cc5)CCCCCC)c4ccc(cc4
InChI key
SVCAQTPUROMFDI-VMEYAEKKSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)