Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 210,00 Kč 3 157,50 Kč |
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 26 900,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C44H34F20IrN4P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1221.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
3 157,50 Kč
Ceníková cena4 210,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6,
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
mp
378 °C
SMILES string
[Ir+].FC(F)(F)c5cnc(cc5)c6c(cc(cc6)C(F)(F)F)F.FC(F)(F)c3cnc(cc3)c4c(cc(cc4)C(F)(F)F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.n1c(cc(cc1)C(C)(C)C)c2nccc(c2)C(C)(C)C
InChI key
HNVAXJZTSVKZHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the α-arylation of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description ≥95% | description ≥95% |
| reaction suitability reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst |
| form powder | form powder or crystals | form powder or chunks | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 378 °C | mp >300 °C | mp - | mp >300 °C |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
![Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/378/510/56b6b674-c8d0-4647-8683-91484e1b7543/640/56b6b674-c8d0-4647-8683-91484e1b7543.png)
![[Ir(dFppy)2(dtbbpy)]PF6](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/258/715/c8fe85d5-be71-4ff1-849b-a20766636770/640/c8fe85d5-be71-4ff1-849b-a20766636770.png)
![[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/294/662/6528b9bf-e008-4b6e-ab53-daa85d4e1dcc/640/6528b9bf-e008-4b6e-ab53-daa85d4e1dcc.png)
![[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 ≥95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/322/695/c976a02b-e0ec-4b5e-9a54-5324bd63c032/640/c976a02b-e0ec-4b5e-9a54-5324bd63c032.png)