Hlavní dokumenty
910643
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for Ag ink
Synonyma:
FS01130 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
vapor pressure
0.6 kPa
form
liquid
color
colorless
bp
106.1-217.9 °C
Application
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart′Ink S-CS01130, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
Legal Information
Product of Genes′Ink
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
99.5 °F
flash_point_c
37.5 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)