Přeskočit na
908185
3DPA2FBN
≥95%, powder or crystals
Synonyma:
2,4,6-Tris(diphenylamino)-3,5-difluorobenzonitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 550,00 Kč
2 662,50 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 800,00 Kč
8 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C43H30F2N4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
640.72
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
2 662,50 Kč
Ceníková cena3 550,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
3DPA2FBN, ≥95%
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, reagent type: organic catalyst
mp
280-281 °C
photocatalyst activation
455 nm
SMILES string
Fc1c(c(c(c(c1N(c7ccccc7)c6ccccc6)C#N)N(c5ccccc5)c4ccccc4)F)N(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C43H30F2N4/c44-39-41(47(32-19-7-1-8-20-32)33-21-9-2-10-22-33)38(31-46)42(48(34-23-11-3-12-24-34)35-25-13-4-14-26-35)40(45)43(39)49(36-27-15-5-16-28-36)37-29-17-6-18-30-37/h1-30H
InChI key
VPCXVCNTHAMRBT-UHFFFAOYSA-N
Application
3DPA2FBN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group. While this catalyst has a balanced redox profile, allowing for its use in a variety of transformations, it stands out as the most reducing catalyst of the family.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
900692908193904945
3DPA2FBN ≥95%
Sigma-Aldrich
908185
3DPA2FBN
3CzClIPN
Sigma-Aldrich
908193
3CzClIPN
description
≥95%
description
-
description
-
description
≥95%
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
≥95%
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: pyrylium
reaction type: Photocatalysis
reaction suitability
core: carbazole
reaction type: Photocatalysis, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis, core: ruthenium
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
mp
280-281 °C
mp
346-351 °C
mp
>300 °C
mp
>300 °C
photocatalyst activation
455 nm
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
-
photocatalyst activation
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)