Merck
907987
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1095 5% Pd, powder
Synonyma:
Pd/C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Pd
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Palladium on carbon, Evonik Noblyst® P1095 5% Pd
form
powder
contains
~50% water
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P1095 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of alkenes and alkynes to alkanes
  • hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
  • dehydrogenation of carbocyclic rings to aromatics
  • hydrogenolysis reactions
  • C-C coss coupling reactions
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium on carbon
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)