Přeskočit na
906646
TLAM-Iδ1MεTγ-13CH3 Methyl Labeling Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352200
26 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
TLAM- Iδ1MεTγ-13CH3 kit has 13CH3 isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
Application
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
TLAM- Iδ1MεTγ-13CH3 kit is optimized with regio-specific labeling of isoleucine, methionine and threonine residues with 13CH3 isotopomer. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. It is used in filtering inter-molecular NOEs in supramolecular assemblies and more precise structural information of homo-oligomeric protein structure.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
906433906603906573
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)