904368
Silica
monodisperse, non-porous, 10 μm
Synonyma:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica, Silicon dioxide
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)