Hlavní dokumenty
904228
Sigma-Aldrich
Sodium taurodeoxycholate-2,2,3,3,11,11-d6 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26D6H38NO6SNa
Molekulová hmotnost:
527.72
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2([2H])[2H])(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
Packaging
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)