Hlavní dokumenty
901738
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li iodide
≥99 atom % 7Li, ≥99% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
7LiI
Molekulová hmotnost:
133.92
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
isotopic purity
≥99 atom % 7Li
assay
≥99% (CP)
form
solid
mass shift
depleted
SMILES string
[7Li]I
InChI
1S/Li/i1+0
InChI key
WHXSMMKQMYFTQS-IGMARMGPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)