description
Graphite Content: 30-40 wt%
Solid content: 20-35%
form
viscous liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
black
viscosity
20-60 Pa.s(25 °C)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Direct syringe extrusion into solid fibres or structures-can be extruded by hand or by machine, from any standard syringe.
- Dip-coating.
- Spin-coating.
- Casting.
- Fusing-separately produced solid 3D printing graphene objects can be joined via application of additional ink at points of contact.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F
flash_point_c
67 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.