Hlavní dokumenty
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Synonyma:
Tris[2-(4-n-hexylphenyl)quinoline)]iridium(III)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C63H66IrN3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1057.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
Quality Level
form
solid
color
red
SMILES string
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
InChI key
FHDHOHBBTMTVSN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)