901090
Silver nanoparticles ink for screen printing
low curing temperature
Synonyma:
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS21303 conductive ink
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
form
viscous liquid (paste)
viscosity
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
capacity
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
storage temp.
2-8°C
General description
- Very high electrical conductivity.
- Very low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Unchanged conductivity on bending.
- Compatible with various curing processes including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
- Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
This ink has been developed to address the applications which require very low curing temperatures.
Other Notes
≤3 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 120 °C/5 min)
≤4 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 80 °C/5 min)
≤5 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 60 °C/5 min)
Preparation Note
- Smart′Ink S-CS21303 conductive ink needs to be agitated before use.
- Ready to use. No need to use thinner.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F
flash_point_c
93 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?