900855
1,1,2,2-Tetrakis(4-bromophenyl)ethylene
Synonyma:
1,1′,1′′,1′′′-(1,2-Ethenediylidene)tetrakis[4-bromobenzene]
About This Item
Doporučené produkty
form
powder or crystals
Quality Level
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
dichloromethane: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C(=C(c4ccc(cc4)Br)c3ccc(cc3)Br)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C26H16Br4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16H
InChI key
BIRLDGKMJJEZRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)