Hlavní dokumenty
900160
Sigma-Aldrich
UV-Vis light curable resin
greener alternative
low viscosity
Synonyma:
CPS1030 UV-Vis
About This Item
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Quality Level
form
liquid (colorless)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
viscosity
59 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
transition temp
flash point >110 °C
density
1.2 g/mL
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to enabling category of greener alternatives and thus aligns with "Design for energy efficiency". Click here for more information.
Application
UV curable very low viscosity resin:
  • Cures rapidly to form a glassy, high modulus material.
  • Excellent for use in applications requiring low viscosity, high hardness, and low shrinkage stress.
  • Good for some spray coatings requiring no volatile organic compounds (VOCS).
  • Non-yellowing.
  • Low oxygen inhibition.
  • Mechanical properties after curing:
Modulus*: 683MPa
Strength*: 24.6MPa
Elongation*: 6.1%
Tack free**: 25 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35 mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)